Få mere at vide
Cobalt(II) fluoride, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11352168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352168 25 g 25g
11362168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013074.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
Cobalt(II)fluorid kan bruges som katalysator til legering af metaller. Det bruges også til optisk aflejring, hvoraf det forbedrer den optiske kvalitet enormt. Forbindelsen kan anvendes i tandpleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-17-2
Molekylær formel CoF2
Molekylvægt (g/mol) 96.93
MDL nummer MFCD00010941
InChI nøgle YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC navn difluorcobalt
SMIL F[Co]F
Tekniske data
Kogepunkt 1400°C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) fluoride
Smeltepunkt 1200°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Merck Index 14,2440
Opløselighedsinformation Soluble in water and hydrofluoric acid. insoluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vægt 96.93
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.46 g/mL