Få mere at vide
Cobalt(II) fluoride, 99%
Artikelnummer. p-222883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10688064
Brand: Thermo Scientific Acros 311270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-17-2
Molekylær formel CoF2
Molekylvægt (g/mol) 96.96
MDL nummer MFCD00010941
InChI nøgle YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC navn difluorcobalt
SMIL F[Co]F
Tekniske data
Kogepunkt 1400°C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) fluoride
Smeltepunkt 1200°C
Navn note 99%
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex F)
Lineær formel CoF2
Merck Index 15, 2424
Formel vægt 96.96
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske