Specifications
| Kogepunkt | 1400 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) fluoride |
| Smeltepunkt | 1200 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (ex. kvinde) |
| Lineær formel | CoF2 |
| Show More |