Få mere at vide
Kobolt(II) Diacetetat, TRC
Artikelnummer. 30355970
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30355970 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30355970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC633095500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) Diacetate
CAS 71-48-7
Molekylær formel C4H6O4 .Co
Mængde 500 mg
Synonym Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMIL [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC navn kobolt(2+); diacetat
Molekylvægt (g/mol) 177.02
Formel vægt 176.9598