Få mere at vide
Cobalt(II)citratdihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491087
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491087 100 g 100g
11481087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24088.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6424-15-3 | C12H20Co3O16 | 597.076 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6424-15-3
Molekylær formel C12H20Co3O16
Molekylvægt (g/mol) 597.076
MDL nummer MFCD02684007
InChI nøgle SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii citrate dihydrate
PubChem CID 131882668
IUPAC navn cobalt;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;dihydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) citrate dihydrate
Smeltepunkt ∼150°C (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 591.02 (554.99 Anhydrous)
Procent renhed 98%