Få mere at vide
Cobalt(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824687
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11366928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013666.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Følsomhed: Hygroskopisk; 3,367. Nedbrydes ved 400 °C ved langvarig opvarmning i luft
Cobalt(II)chlorid i vapor-phase co-reduktioner med andre metalhalogenider med brint resulterer i findelte intermetalliske forbindelser med anvendelser som strukturelle materialer eller forbindelser med nyttige termoelektriske, magnetiske og oxidationsmodstandsegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-79-9
Molekylær formel Cl2Co
Molekylvægt (g/mol) 129.83
MDL nummer MFCD00010938
InChI nøgle GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kogepunkt 1049°C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride
Smeltepunkt 735°C
Navn note ultra dry
Farve Blå
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CoCl2
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Formel vægt 129.84
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.367