Få mere at vide
Kobolt(II)chlorid, ultratør, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11366928
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366928 1 g 1g
11356928 5 g 5g
11346928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013666.03
 Begrænset vare
På lager
Følsomhed: Hygroskopisk; 3.367. Nedbrydes ved 400 °C ved lang opvarmning i luft | CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129,83 g/mol
Cobalt(II)chlorid i vapor-phase co-reduktioner med andre metalhalogenider med brint resulterer i findelte intermetalliske forbindelser med anvendelser som strukturelle materialer eller forbindelser med nyttige termoelektriske, magnetiske og oxidationsmodstandsegenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-79-9
Molekylær formel Cl2Co
Molekylvægt (g/mol) 129.83
MDL nummer MFCD00010938
InChI nøgle GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kogepunkt 1049 °C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride
Smeltepunkt 735 °C
Navn note ultratør
Farve Blå
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CoCl2
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Formel vægt 129.84
Procent renhed 99.9%
Lugt Lugtfri
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.367