Få mere at vide
Kobolt(II) klorid, TRC
Artikelnummer. 30351360
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30351360 1 g
1 options
Artikelnummer. 30351360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6331081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) Chloride
CAS 7646-79-9
Molekylær formel Cl2Co
Mængde 1 g
Synonym Cobalt Chloride, Cobalt Dichloride, Cobalt Dichloride (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride, Cobalt(II) Chloride, Cobaltous Chloride, Cobaltous Dichloride, Dichlorocobalt, NSC 51149
InChI formel InChI=1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL Cl[Co]Cl
IUPAC navn dichlorocobalt
Molekylvægt (g/mol) 129.84