Få mere at vide
Cobalt(II)chloridopløsning, 5,95%, rød, Chem-Lab
Artikelnummer. 11927433
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11927433 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11927433 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL07.1101.0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som indikator for vand i tørremidler. Cobalt(II)chloridopløsning, 5,95%, rød, Chem-Lab er en uorganisk forbindelse af kobolt og klor, leveret som et hexahydrat. Reagens ifølge Eur. Ph. 4 (2.2.2).
Cobalt(II)chloridhexahydrat er en af de mest almindeligt anvendte koboltforbindelser i laboratoriet. Det er en rød farve ved stuetemperatur, men bliver blå ved højere temperaturer. På grund af den lette hydrerings-/dehydreringsreaktion og den resulterende farveændring, bruges cobaltchlorid som en indikator for vand i tørremidler. Nicheanvendelser af koboltchlorid omfatter dets rolle i organisk syntese og galvanisering af genstande med koboltmetal.
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
CAS 7791-13-1
Farve Rød
pH <1
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel Cl2CoH12O6
MDL nummer MFCD00149652
Synonym Cobalt dichloride
Opløselighedsinformation Soluble in Water
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 237.92
Formel vægt 237.90g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5.95%
Lugt Odorless
Tæthed 1.01g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) chloride 5.95% solution (Red sol.)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt chloride, hydrochloric acid