missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cobalt(II) Chloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) Chloride Hydrate |
| CAS | 69098-14-2 |
| Molekylær formel | Cl2Co •xH2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cobalt Chloride Hydrate, Cobalt Dichloride Hydrate, Cobalt Dichloride Hydrate (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride Hydrate, Cobalt(II) Chloride Hydrate, Cobaltous Chloride Hydrate, Cobaltous Dichloride Hydrate, Dichlorocobalt Hydrate, NSC 51149 |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMIL | Cl[Co]Cl |
| IUPAC navn | dichlorocobalt;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.841801 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?