Få mere at vide
Cobalt(II) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11330949
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330949 10 g 10g
11320949 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010692.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Cobalt(II)chloridhexahydrat er blevet brugt til at studere apoptotiske virkninger i HepG2-celler. Også rapporteret som en stabilisator til rekonstitution af det radiofarmaceutiske technetium-99m exametazime. Det er blevet brugt i undersøgelser til at undersøge varmechokproteinekspression af betændt hud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 87°C
Farve Lilla-Rød
pH 4.9
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CoCl2·6H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone,ether,and alcohols.
Formel vægt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.924 g/mL