Få mere at vide
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Analytical Grade, Penta Chemicals
Beskrivelse
Om os
Virksomheden PENTA blev etableret i 1990 under handelsnavnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Helt fra begyndelsen har vi været en udelukkende tjekkisk virksomhed, som ledes af Švec-familien, herunder selskabets grundlægger Petr Švec.
Vi er specialiseret i fremstilling og distribution af rene laboratorie-, farmaceutiske og specialkemikalier, som vi markedsfører under handelsnavnet Penta. Vi fremstiller og leverer en bred vifte af organiske og uorganiske kemikalier, i store mængder, med en kvalitet, der spænder fra teknisk, til ren, til AG og ACS.
Høj kvalitet og fleksibilitet
Takket være den høje kvalitet af vores produkter og vores evne til at opfylde specifikke kundekrav, er vi blandt de førende leverandører af kvalificerede kemikalier på hjemmemarkedet, og på det seneste har vi også udvidet til det globale marked.
Vi fremstiller kemikalierne i vores eget moderne kompleks, som opfylder de strengeste kvalitets- og sikkerhedskriterier. Vores store lagerfaciliteter, herunder to automatiserede lagre, gør os i stand til at imødekomme kundernes krav. Vi pakker produkterne i overensstemmelse med alle lovkrav, og kan på forespørgsel levere dem til kunden ved hjælp af vores egen ADR-transport.
Miljøansvar
Vores prioritet er at levere den maksimale kvalitet af kemikalier, pålidelighed og miljøbevidsthed. Vores indsats bevises af mange priser og certifikater, bl.a ISO 9001, ISO 14001 og Responsible Care-certifikatet for ansvarlig virksomhed i den kemiske industri.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-13-1 |
| Fysisk form | Crystalline Powder, Needles or Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.93 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Analyser |
| Emballage | Glaskrukke |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt(II) chloridehexahydrate