Få mere at vide
Cobalt(II)chloridhexahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407399
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11367978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036554.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Koboltchlorid bruges som fugtighedsindikator i vejrinstrumenter. Det finder anvendelse i galvanisering af kobolt, i usynlig blæk, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen (bis (cyclopentadienyl) cobalt (II)).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 87°C
Navn note For analysis ACS
Farve Lilla-Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formel vægt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red-purple crystals
Tæthed 1.924 g/cm3