Få mere at vide
Cobalt(II)chloridhexahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Koboltchlorid bruges som fugtighedsindikator i vejrinstrumenter. Det finder anvendelse i galvanisering af kobolt, i usynlig blæk, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen (bis (cyclopentadienyl) cobalt (II)).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 87°C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Lilla-Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol. |
| Formel vægt | 237.93 (129.84 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt(II) chloride,hexahydrate