Få mere at vide
Cobalt(II)chloridhexahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Koboltchlorid bruges som fugtighedsindikator i vejrinstrumenter. Det finder anvendelse i galvanisering af kobolt, i usynlig blæk, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen (bis (cyclopentadienyl) cobalt (II)).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 87°C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Lilla-Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol. |
| Formel vægt | 237.93 (129.84 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |