Få mere at vide
Cobalt(II) chloride hexahydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11301119
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301119 1 kg 1kg
11311119 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011344.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Følsomhed: Hygroskopisk; smp 52-56 °C- 4H2O , 100 °C- 5H2O , 120-140 °C -6H2O
Cobalt(II)chloridhexahydrat bruges som fugtighedsindikator i vejrinstrumenter. Det finder anvendelse i galvanisering af kobolt, i usynlig blæk, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen (bis (cyclopentadienyl) cobalt (II)).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 87°C
Farve Lilla-Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formel vægt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.924