Få mere at vide
Cobalt(II)chloridhexahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437817
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437817 50 g -
11447817 250 g 250g
11427817 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11437817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16346.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Cobalt(II)chloridhexahydrat bruges i vid udstrækning som tørremiddel i maling og farvestoffer til glaskeramik. Det er en fremragende indikator for vand i tørremidler samt en indikator for silicageltørrer. Det hjælper med galvanisering. Det virker som en inducer af HIF-1-produktion, der bruges til at studere apoptotiske effekter i HepG2-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)chloridhexahydrat anvendes i vid udstrækning som tørremiddel i maling og farvestoffer til glaskeramik. Det er en fremragende indikator for vand i tørremidler samt en indikator for silicageltørrer. Det hjælper med galvanisering. Det virker som en inducer af HIF-1-produktion, der bruges til at studere apoptotiske effekter i HepG2-celler.
Opløselighed Opløseligt i vand, ether, acetone og alkohol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cobaltous chloride hexahydrate
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 87°C
pH 4.9
Mængde 50 g
Lineær formel CoCl2·6H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether,acetone and alcohol.
Formel vægt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.924
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.