Få mere at vide
Cobalt(II) Chloride Anhydrous, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866320
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866320 100 g
15856320 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866320 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8025400100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-79-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) Chloride Anhydrous
Smeltepunkt 735°C
Mængde 100 g
Tæthed 3.36 g/cm3 at 25°C
MDL nummer MFCD00010938
Synonym Cobalt(II) chloride anhydrous, Cobalt dichloride, Cobalt(II) chloride anhydrous
Molekylvægt (g/mol) 129.84