Få mere at vide
Kobolt(II)chlorid, vandfri med 99,7 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11361659
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361659 50 g 50g
11371659 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012303.18
 Begrænset vare
På lager
Følsomhed: Hygroskopisk; 3.367. Nedbrydes ved 400 °C ved lang opvarmning i luft | CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129,83 g/mol
Cobalt(II)chlorid bruges i fugtighedsindikator i vejrinstrumenter. I vandfri form finder det anvendelse ved galvanisering af cobalt, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), som er et godt reduktionsmiddel. Det fungerer også som en Lewis syre. Cobaltchlorid er en indikator for vand i tørremidler på grund af den reversible hydrering/dehydrering kombineret med tydelig farveændring. Cobaltchlorid er nyttigt til at producere usynlig blæk, da det bliver blåt, når det opvarmes og bliver usynligt, når det bliver afkølet. Cobalt(II)chlorid katalyserer krydskobling af arylhalogenider eller vinylhalogenider med arylgrignard-reagenser i fremragende udbytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-79-9
Molekylær formel Cl2Co
Molekylvægt (g/mol) 129.83
MDL nummer MFCD00010938
InChI nøgle GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kogepunkt 1049°C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride
Smeltepunkt 735°C
Navn note Anhydrous
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.7% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formel vægt 129.84
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.367