Få mere at vide
Cobalt(II) chloride, anhydrous, 97%
Artikelnummer. p-7026178
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22031.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Cobalt(II)chlorid bruges i fugtighedsindikator i vejrinstrumenter. I vandfri form finder det anvendelse ved galvanisering af cobalt, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), som er et godt reduktionsmiddel. Det fungerer også som en Lewis syre. Cobaltchlorid er en indikator for vand i tørremidler på grund af den reversible hydrering/dehydrering kombineret med tydelig farveændring. Cobaltchlorid er nyttigt til at producere usynlig blæk, da det bliver blåt, når det opvarmes og bliver usynligt, når det bliver afkølet. Cobalt(II)chlorid katalyserer krydskobling af arylhalogenider eller vinylhalogenider med arylgrignard-reagenser i fremragende udbytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)chlorid bruges i fugtighedsindikatorer i vejrinstrumenter. I vandfri form finder det anvendelse ved galvanisering af cobalt, i organisk kemi og er en forløber for cobaltocen, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), som er et godt reduktionsmiddel. Det fungerer også som en Lewis syre. Cobaltchlorid er en indikator for vand i tørremidler på grund af den reversible hydrering/dehydrering kombineret med tydelig farveændring. Cobaltchlorid er nyttigt til at producere usynlig blæk, da det bliver blåt, når det opvarmes og bliver usynligt, når det bliver afkølet. Cobalt(II)chlorid katalyserer krydskobling af arylhalogenider eller vinylhalogenider med arylgrignard-reagenser i fremragende udbytter.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand og methanol. Opløselig i alkohol, acetone, ether, glycerol og pyridin.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7646-79-9
Molekylær formel Cl2Co
Molekylvægt (g/mol) 129.83
MDL nummer MFCD00010938
InChI nøgle GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kogepunkt 1049°C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride
Smeltepunkt 735°C
Navn note anhydrous
Mængde 25 g
Lineær formel CoCl2
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Opløselighedsinformation Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formel vægt 129.84
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.367
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Product Description: Cobalt(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt chloride (CoCl2)