Få mere at vide
Kobolt(II)chlorid, 97 %, vandfri
Artikelnummer. 10677162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677162 5 g Glasflaske 5g
10593761 100 g Plastflaske 100g
10656982 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10677162 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 214130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.54 DKK
    352.65 DKK / 5g
    Spare 39.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7646-79-9
Molekylær formel Cl2Co
Molekylvægt (g/mol) 129.83
MDL nummer MFCD00010938
InChI nøgle GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifications
Kogepunkt 1049,0 °C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) chloride
Smeltepunkt 735,0 °C
Navn note 97%
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CoCl2
Fieser 01,155; 06,127; 08,291; 10,101; 13,249; 14,99; 15,97
Merck Index 15, 2421
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 129.84
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Tæthed 3.35
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cobalt(II) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.