Få mere at vide
Kobolt(II)karbonat, teknisk, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11418952 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
100g, Plast pulver krukke
Artikelnummer.
11418952 100g, Plast pulver krukke
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418952 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6459/48
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
100g, Plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 513-79-1
Farve Rød
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Molekylær formel CCoO3
MDL nummer 10940
InChI nøgle ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Co++].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn λ²-kobolt(2+) carbonat
Molekylvægt (g/mol) 118.94
Formel vægt 118.94g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COBALT(II) CARBONATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.