Få mere at vide
Cobalt(II) Carbonate Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30363725
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30363725 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30363725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6330801G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) Carbonate Hydrate
CAS 57454-67-8
Molekylær formel CCoO3 . (H2O)x
Mængde 1 g
Synonym Carbonic Acid Cobalt(2+) Salt (1:1) Hydrate
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Co.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;;+1;/p-3
SMIL [O-]C([O-])=O.[Co][Co+].[H2O]
IUPAC navn Cobalt(II) Carbonate Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 136.96