Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | CoCO3·xH2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 118.94g/mol (anhydrous basis) |
| Emballage | Poly Bottle |
| Tæthed | 4.13g/mL at 25°C |