Få mere at vide
Cobalt(II) carbonate, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407398
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11335547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042745.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 513-79-1 | CCoO3 | 118.94 g/mol
Cobalt(II)carbonat er en forløber for cobaltcarbonyl, koboltsalte og blå keramikglasurer såsom delftware. Det bruges som et væsentligt element i kosttilskud og bruges også til fremstilling af maling og pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-79-1
Molekylær formel CCoO3
Molekylvægt (g/mol) 118.94
MDL nummer MFCD00010940
InChI nøgle ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
PubChem CID 10565
IUPAC navn kobolt(2+);carbonat
SMIL [Co++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) carbonate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Formel vægt 118.94
Tæthed 4.13 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt(II) carbonate