Få mere at vide
Cobalt(II) carbonate, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Cobalt(II)carbonat er en forløber for cobaltcarbonyl, koboltsalte og blå keramikglasurer såsom delftware. Det bruges som et væsentligt element i kosttilskud og bruges også til fremstilling af maling og pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) carbonate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,alcohol and methyl acetate. |
| Formel vægt | 118.94 |
| Tæthed | 4.13 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) carbonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) carbonate