Få mere at vide
Cobalt(II) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407397
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11313888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040319.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Anvendes primært som katalysator i nogle processer. Anvendes hovedsageligt i hygrometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-43-7
Molekylær formel Br2Co
Molekylvægt (g/mol) 218.741
MDL nummer MFCD00016017
InChI nøgle BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
IUPAC navn dibromkobolt
SMIL [Co](Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) bromide
Smeltepunkt 678°C (in N2)
Farve Grøn
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in methyl acetate,ether,alcohol,acetone.
Formel vægt 218.75
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.)
Tæthed 4.909 g/cm3