Få mere at vide
Cobalt(II) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11313888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313888 1 g 1g
11303888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040319.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Anvendes primært som katalysator i nogle processer. Anvendes hovedsageligt i hygrometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-43-7
Molekylær formel Br2Co
Molekylvægt (g/mol) 218.741
MDL nummer MFCD00016017
InChI nøgle BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
IUPAC navn dibromkobolt
SMIL [Co](Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) bromide
Smeltepunkt 678°C (in N2)
Farve Grøn
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in methyl acetate,ether,alcohol,acetone.
Formel vægt 218.75
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.)
Tæthed 4.909 g/cm3