Få mere at vide
Cobalt(II) bromide hydrate
Beskrivelse
Hygrometre, katalysatorerCobalt(II)bromidhydrat bruges hovedsageligt som katalysator i organisk syntese, såsom C-metal-, C-heteroatom- og CC-bindingsdannelser, tilsætning til umættede bindinger, ringslutninger, polymerisation, oxidationsreduktioner og carbonyleringer. Det reagerer med ammoniak og danner koordinationsforbindelsen brompentaamminecobalt(III)bromid. Det reagerer med triphenylphosphin og danner komplekser af cobalt(II)bromid, som bruges som katalysator i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) bromide hydrate |
| Smeltepunkt | 47°C to 48°C (decomposition) |
| Farve | Lilla-Rød |
| Fysisk form | Crystalline Granules |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | λ²-cobalt(2+) dibromid |
| Formel vægt | 218.75 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |