Få mere at vide
Cobalt(II) bromide hydrate
Artikelnummer. 10297660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297660 100 g Plastflaske 100g
10023913 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10297660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318541000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85017-77-2
Molekylær formel Br2Co
Molekylvægt (g/mol) 218.74
MDL nummer MFCD00016017
InChI nøgle BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
PubChem CID 16212115
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) dibromid
SMIL [Co++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) bromide hydrate
Farve Violet
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Lineær formel CoBr2·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 218.75
Procent renhed 17.0 to 20.3% (Co)
Emballage Plastflaske