Få mere at vide
Cobalt(II) bromide hydrate
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) bromide hydrate |
| Farve | Violet |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | CoBr2·xH2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble in water |
| Formel vægt | 218.75 |
| Procent renhed | 17.0 to 20.3% (Co) |
| Emballage | Plastflaske |