Få mere at vide
Cobalt(II) bromide, anhydrous, 97%
Artikelnummer. 11362618
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362618 50 g 50g
11352618 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023149.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Cobalt(II)bromid bruges som katalysator i organisk syntese. Det bruges som en precursor i produktionen af ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), hvilket giver mulighed for intermolekylære ferromagnetiske interaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-43-7
Molekylær formel Br2Co
Molekylvægt (g/mol) 218.741
MDL nummer MFCD00016017
InChI nøgle BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
IUPAC navn dibromkobolt
SMIL [Co](Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) bromide
Smeltepunkt 678°C (in N2)
Navn note Anhydrous
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Merck Index 14,2435
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone.
Formel vægt 218.75
Procent renhed 97%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.909 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) bromide,anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.