Få mere at vide
Cobalt(II) benzoate
Artikelnummer. 11344979
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344979 10 g 10g
11354979 50 g 50g
11364979 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087380.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-69-4 | C14H10CoO4 | 301.16 g/mol
Cobalt(II)benzoat bruges som ingredienser i mange kosmetiske produkter, industrielle områder såsom biler, brændstof, batteri, maling, metallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-69-4
Molekylær formel C14H10CoO4
Molekylvægt (g/mol) 301.16
MDL nummer MFCD00050769
InChI nøgle GAYAMOAYBXKUII-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt 2+ dibenzoate, cobalt ii benzoate, cobalt dibenzoate, cobalt benzoate, benzoic acid, cobalt 2+ salt, benzoic acid, cobalt 2+ salt 2:1, cobaltous benzoate, dibenzoic acid cobalt ii salt
PubChem CID 164760
IUPAC navn cobalt(2+);dibenzoat
SMIL [Co++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) benzoate
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Farve Grå
Lugt Odorless
Lineær formel Co(OOCC6H5)2
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 301.16
Fysisk form Krystallinsk