Få mere at vide
Cobalt(II) acetylacetonate, 99%
Artikelnummer. 10606164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606164 250 g Glasflaske 250g
10286500 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-48-7
Molekylær formel C10H14CoO4
Molekylvægt (g/mol) 257.15
MDL nummer MFCD00000014
InChI nøgle UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetylacetonate
Smeltepunkt 165.0°C to 170.0°C
Farve Lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (ex Co)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3COCH=C(CH3)O)2Co
Mængde 250 g
Beilstein 01, 783
Fieser 17,87
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: 7g/kg alcohol (20°C),173g/kg benzene (20°C)
Formel vægt 257.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver