Få mere at vide
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 298°C |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | (CH3COO)2Co · 4H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3731397 |
| Formel vægt | 249.08g/mol |
| Grad | Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Udseende | Crystals |
| Vis mere |