Få mere at vide
Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315460 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
250g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10315460 250g, Plastic powder jar
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10315460 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6400/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt 140°C
CAS 6147-53-1
Farve Red
pH 6.8
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel C4H14CoO8
MDL nummer 149569
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) diacetate tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 249.08
Formel vægt 249.08g/mol
Emballage Plastic powder jar