Få mere at vide
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, Co 24%
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Description
Det bruges som en industriel katalysator, der tillader maling og lak at hærde. Også som forløber for forskellige olietørremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) acetate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | ∽140°C-4H2O |
| Navn note | Co 24% |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 24% |
| Beilstein | 3731397 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,dilute acids |
| Formel vægt | 249.08 (177.02 Anhydrous) |
| Show More |