Learn More
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, Co 24%
Product Code. 11336648
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
Product Code. 11336648
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012227.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Det bruges som en industriel katalysator, der tillader maling og lak at hærde. Også som forløber for forskellige olietørremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6147-53-1
Molekylær formel C4H14CoO8
Molekylvægt (g/mol) 249.081
MDL nummer MFCD00149569
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt ∽140°C-4H2O
Navn note Co 24%
Farve Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 24%
Beilstein 3731397
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,dilute acids
Formel vægt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.542
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.71