Få mere at vide
Cobalt(II)acetattetrahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478470
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478470
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044344.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges som en industriel katalysator til at hærde maling og lak, en aktiv katalysator til oxidations- og esterificeringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille metalkomplekser med usædvanlig koordinationsgeometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6147-53-1
Molekylær formel C4H14CoO8
Molekylvægt (g/mol) 249.081
MDL nummer MFCD00149569
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt ∼140°C (in -4H2O)
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lineær formel Co(OOCCH3)2·4H2O
FN nummer UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Formel vægt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.542
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.71 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.