Få mere at vide
Cobalt(II)acetattetrahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges som en industriel katalysator til at hærde maling og lak, en aktiv katalysator til oxidations- og esterificeringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille metalkomplekser med usædvanlig koordinationsgeometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt (II) acetate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | ∼140°C (in -4H2O) |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Co(OOCCH3)2·4H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3731397 |
| Merck Index | 14,2433 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .