Få mere at vide
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11498470
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498470 50 g 50g
11418480 2 g 2g
11408480 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044345.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges til at fremstille komplekser til undersøgelse af egenskaberne af metaller med usædvanlige koordinationsgeometrier. Det bruges også som en katalysator til oxidation og esterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6147-53-1
Molekylær formel C4H14CoO8
Molekylvægt (g/mol) 249.081
MDL nummer MFCD00149569
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt ∼140°C (in -4H2O)
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Co(OOCCH3)2·4H2O
FN nummer UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Opløselighedsinformation Soluble in water(380g/L).
Formel vægt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.542
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.71 g/mL