Få mere at vide
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98%
Artikelnummer. 11478297
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478297 250 g 250g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18374.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.08 g/mol
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges som en industriel katalysator til at hærde maling og lak, en aktiv katalysator til oxidations- og esterificeringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille metalkomplekser med usædvanlig koordinationsgeometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges som en industriel katalysator til at hærde maling og lak, en aktiv katalysator til oxidations- og esterificeringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille metalkomplekser med usædvanlig koordinationsgeometri.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, fortyndede syrer og phenylacetat.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate tetrahydrate
CAS 6147-53-1
Smeltepunkt ∼140°C (in -4 H2O)
Tæthed 1.71
Lugt Odorless
Molekylær formel C4H14CoO8
Lineær formel Co(OOCCH3)2·4 H2O
Brydningsindeks 1.542
MDL nummer MFCD00149569
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3731397
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln.,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat;tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 249.08
PubChem CID 61372
Formel vægt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate