Få mere at vide
Cobalt(II)acetattetrahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334549
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334549 100 g 100g
11324549 25 g 25g
11468297 50 g 50g
11344549 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18374.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges som en industriel katalysator til at hærde maling og lak, en aktiv katalysator til oxidations- og esterificeringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille metalkomplekser med usædvanlig koordinationsgeometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges som en industriel katalysator til at hærde maling og lak, en aktiv katalysator til oxidations- og esterificeringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille metalkomplekser med usædvanlig koordinationsgeometri.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, fortyndede syrer og phenylacetat.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6147-53-1
Molekylær formel C4H14CoO8
MDL nummer MFCD00149569
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt ∼140°C (in -4H2O)
Tæthed 1.71
Lugt Odorless
Lineær formel Co(OOCCH3)2·4H2O
Brydningsindeks 1.542
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3731397
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat;tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 249.081
Formel vægt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.