Få mere at vide
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98+%
Artikelnummer. 10404725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10404725 1 kg Plastflaske 1kg
10063380 50 g Plastflaske 50g
10115120 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10404725 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 293060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6147-53-1
Molekylær formel C4H6CoO4·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 249.08
MDL nummer MFCD00149569
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 140,0 °C
Navn note 97%
Farve Pink til Pink-Rød
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98% min. (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Merck Index 15, 2417
Opløselighedsinformation Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohols,soluble in pentyl acetate
Formel vægt 249.08
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate