Få mere at vide
Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15615430 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15615430 100 g Poly bottle 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15615430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 403024100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 298°C
CAS 6147-53-1
Fysisk form Crystalline
Mængde 100 g
Molekylær formel C4H14CoO8
Lineær formel (CH3COO)2Co · 4H2O
MDL nummer MFCD00149569
FN nummer UN3077
Beilstein 3731397
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
InChI nøgle ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
IUPAC navn cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 249.081
PubChem CID 61372
Formel vægt 249.08g/mol
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Emballage Poly bottle