Få mere at vide
Cobalt(II) acetate, anhydrous, Co 32% min.
Artikelnummer. p-4781862
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11372608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023138.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II)acetat anvendes som en industriel katalysator. Det bruges som forløber for forskellige olietørremidler. Det finder anvendelse i ionbyttermidler, smøremidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, fedt, blæk, toner og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-48-7
Molekylær formel C4H6CoO4
Molekylvægt (g/mol) 177.02
MDL nummer MFCD00008689
InChI nøgle QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat
SMIL [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate
Smeltepunkt 298°C (decomposition)
Navn note Anhydrous, Co 32% min.
Farve Pink til lilla
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 32% min. as Co
Opløselighedsinformation Soluble in waterSoluble in water,alcohol,dilute acids and pentyl acetate(tetrahydrate).
Formel vægt 177.02
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic