Få mere at vide
Kobolt(II) acetat, vandfri og hydrot, Co 32% min.
Artikelnummer. 11372608
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372608 25 g 25g
11382608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023138.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177,02 g/mol
Cobalt(II)acetat anvendes som en industriel katalysator. Det bruges som forløber for forskellige olietørremidler. Det finder anvendelse i ionbyttermidler, smøremidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, fedt, blæk, toner og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-48-7
Molekylær formel C4H6CoO4
Molekylvægt (g/mol) 177.02
MDL nummer MFCD00008689
InChI nøgle QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat
SMIL [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate
Smeltepunkt 298°C (decomposition)
Navn note Anhydrous, Co 32% min.
Farve Pink til lilla
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 32% min. as Co
Opløselighedsinformation Soluble in waterSoluble in water,alcohol,dilute acids and pentyl acetate(tetrahydrate).
Formel vægt 177.02
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic