Få mere at vide
Kobolt(II) acetat, vandfri væske, 98+%
Artikelnummer. 11490817
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490817 50 g 50g
11400827 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23218.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.05 DKK
    486.65 DKK / 50g
    Spare 54.40 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177,02 g/mol
Cobalt(II)acetat anvendes som en industriel katalysator. Det bruges som forløber for forskellige olietørremidler. Det finder anvendelse i ionbyttermidler, smøremidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, fedt, blæk, toner og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)acetat anvendes som en industriel katalysator. Det bruges som forløber for forskellige olietørremidler. Det finder anvendelse i ionbyttermidler, smøremidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, fedt, blæk, toner og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol og fortyndede syrer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-48-7
Molekylær formel C4H6CoO4
Molekylvægt (g/mol) 177.02
MDL nummer MFCD00008689
InChI nøgle QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat
SMIL [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 298 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Lineær formel Co(OOCCH3)2
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2433
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og fortyndede syrer.
Formel vægt 177.02
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) acetate