Få mere at vide
Kobolt(II) acetat, vandfri væske, 98+%
Artikelnummer. 11400827
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400827 250 g 250g
11490817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23218.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177,02 g/mol
Cobalt(II)acetat anvendes som en industriel katalysator. Det bruges som forløber for forskellige olietørremidler. Det finder anvendelse i ionbyttermidler, smøremidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, fedt, blæk, toner og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)acetat anvendes som en industriel katalysator. Det bruges som forløber for forskellige olietørremidler. Det finder anvendelse i ionbyttermidler, smøremidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, fedt, blæk, toner og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol og fortyndede syrer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-48-7
Molekylær formel C4H6CoO4
Molekylvægt (g/mol) 177.02
MDL nummer MFCD00008689
InChI nøgle QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
IUPAC navn cobalt(2+);diacetat
SMIL [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) acetate
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 298°C (decomposition)
Lugt Odorless
Lineær formel Co(OOCCH3)2
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and dilute acids.
Formel vægt 177.02
Procent renhed ≥98%