Få mere at vide
Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Artikelnummer. 11367377
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367377 50 g 50g
11377377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012537.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Cobalt(II) 2,4-pentandionat bruges som en vigtig katalysator for organiske reaktioner. Den bruges også som malingstørrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-48-7
Molekylær formel C10H14CoO4
Molekylvægt (g/mol) 257.15
MDL nummer MFCD00000014
InChI nøgle UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Synonym Cobalt(II) acetylacetonate; Bis(acetylacetonato)cobalt(II)
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 165°C to 170°C
Farve Blå-lilla
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 257.14
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) 2,4-pentanedionate